Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 359,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352209
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
BME amino acids solution 50X has been used for embryo culture.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solution | form liquid | form liquid | form liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile; sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Influence of sperm fertilising concentration, sperm selection method and sperm capacitation procedure on the incidence of numerical chromosomal abnormalities in IVF early bovine embryos
Demyda-Peyras S, et al.
Reproduction, Fertility, and Development, 27(2), 351-359 (2015)
Combination of oviduct fluid and heparin to improve monospermic zygotes production during porcine in vitro fertilization
Batista RITP, et al.
Theriogenology, 86(2), 495-502 (2016)
Tianbin Liu et al.
Cellular reprogramming, 22(6), 282-290 (2020-11-13)
Essential amino acids (EAA) of inappropriate concentration have been reported to compromise the development of embryo. This study aimed to investigate the effect of EAA on the developmental competence of porcine embryos produced by either handmade cloning (HMC) or parthenogenetic
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B6766-100ML | 04061838259103 |