Przejdź do
B5926
10× REDTaq® PCR Reaction Buffer
To be used with REDTaq® DNA Polymerase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
228,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
682,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106306
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
color
colorless
storage temp.
−20°C
General description
10x REDTaq® PCR Reaction Buffer is a polymerase chain reaction buffer for use with REDTaq® DNA Polymerase (D4309).
Application
10× REDTaq® PCR Reaction Buffer has been used as a component of reaction mix:
  • for PCR detection of virulence genes from Campylobacter jejuni food and clinical isolates in BALB/c mice
  • for PCR detection of virulence genes of Campylobacter coli isolates from infected mice liver[1]
  • for identifying K-ras mutated alleles by PCR-restriction fragment length polymorphism (RFLP) in patients with colorectal carcinoma[2]
Legal Information
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B5926-1.5ML04061833434291
B5926-5ML04061838212610
B5926-1ML04061837690204