Przejdź do
B5057
7-Benzyloxy-4-trifluoromethylcoumarin
≥99% (HPLC), solid
Synonim(y):
7-BFC
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H11F3O3
Masa cząsteczkowa:
320.26
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Nazwa produktu
7-Benzyloxy-4-trifluoromethylcoumarin, ≥99% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2cc(OCc3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C17H11F3O3/c18-17(19,20)14-9-16(21)23-15-8-12(6-7-13(14)15)22-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
InChI key
WVKLERKKJXUPIK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
7-Benzyloxy-4-trifluoromethylcoumarin has been used:
  • in the SBAD2-3x-AAGLY hepatocyte-like cell (HLC) functional assay to measure the cytochrome P450 3A4 (CYP3A4)-dependent activity
  • in O-dealkylation reaction to determine the activity of CYP3A
  • to measure the activity of CYP3A-mediated 7-benzyloxy-4-trifluoromethylcoumarin O-debenzylase activity (BFCOD)
Biochem/physiol Actions
Metabolized primarily by cytochrome P450 isozymes CYP1A2 and CYP3A4.
Legal Information
Supplied by Gentest Corp., U.S. Patent Nos. 6,207,404.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C6608A0466164545
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... Maoa(29253), Maob(25750)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)