Przejdź do
B4636
Boc-Leu-Ser-Thr-Arg-7-amido-4-methylcoumarin
protein C substrate, ≥98% (HPLC), powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
542,00 zł
460,70 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H52N8O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
732.82
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
460,70 zł
Cena katalogowa542,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Boc-Leu-Ser-Thr-Arg-7-amido-4-methylcoumarin, protein C substrate
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 2 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C34H52N8O10/c1-17(2)13-23(41-33(50)52-34(5,6)7)29(47)40-24(16-43)30(48)42-27(19(4)44)31(49)39-22(9-8-12-37-32(35)36)28(46)38-20-10-11-21-18(3)14-26(45)51-25(21)15-20/h10-11,14-15,17,19,22-24,27,43-44H,8-9,12-13,16H2,1-7H3,(H,38,46)(H,39,49)(H,40,47)(H,41,50)(H,42,48)(H4,35,36,37)
InChI key
ZJNWKMRGENOMCV-UHFFFAOYSA-N
General description
A fluorogenic substrate for activated protein C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8171B9936S9761
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
ethanol: 2 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 2 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B4636-1MG04061826671191
B4636-5MG04061832904221