Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 581,00 zł | |
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
581,00 zł
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1cnc[nH]1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]4CCC(=O)N4)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C71H110N24O18S/c1-34(2)24-47(92-62(105)43(14-11-22-79-71(76)77)89-64(107)45(15-18-52(72)96)90-63(106)44-17-20-55(99)85-44)61(104)81-31-56(100)87-51(28-54(74)98)69(112)91-46(16-19-53(73)97)65(108)94-49(26-38-29-80-41-13-10-9-12-40(38)41)66(109)84-37(7)60(103)95-58(36(5)6)70(113)82-32-57(101)86-50(27-39-30-78-33-83-39)68(111)93-48(25-35(3)4)67(110)88-42(59(75)102)21-23-114-8/h9-10,12-13,29-30,33-37,42-51,58,80H,11,14-28,31-32H2,1-8H3,(H2,72,96)(H2,73,97)(H2,74,98)(H2,75,102)(H,78,83)(H,81,104)(H,82,113)(H,84,109)(H,85,99)(H,86,101)(H,87,100)(H,88,110)(H,89,107)(H,90,106)(H,91,112)(H,92,105)(H,93,111)(H,94,108)(H,95,103)(H4,76,77,79)/t37-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,58-/m0/s1
InChI key
QXZBMSIDSOZZHK-DOPDSADYSA-N
Gene Information
human ... GRPR(2925)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... GRPR(2925) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B4272-1MG | 04061833429570 |
| B4272-5MG | 04061832674575 |