Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł |
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2070,00 zł
Nazwa produktu
Brain-derived neurotrophic factor human, BDNF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
quality
endotoxin tested
mol wt
~27 kDa
packaging
pkg of 10 μg, pkg of 5 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1.00 EU/μg Endotoxin level
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
General description
The active form of BDNF recombinant human protein (27 kDa) is a dimer formed by two identical 119 amino acid subunits held together by strong hydrophobic interactions
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?