Przejdź do
B3635
Brain Extract from bovine brain
Type VII
Synonim(y):
Brain Extract from Bovine, Brain Lipids Extract
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352211
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine brain
Quality Segment
type
Type VII
form
powder
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
Packaging
Sealed ampule.
Preparation Note
A chloroform-methanol (1:2) extract washed with aqueous potassium chloride and precipitated with acetone.
Analysis Note
Contains the major phospholipids and glycolipids normally found in brain tissue.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B1502P7693141101P
biological source
bovine brain
biological source
bovine brain
biological source
-
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
lipid extracts
type
Type VII
type
Type I
type
Type I
type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brain Extract from bovine brain
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)