Przejdź do
B3150
Monoklonalna antybiotyna przeciwko białkuA
clone SPA-27, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Protein A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
1904,00 zł
0.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3170,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
SPA-27, monoclonal
Application:
ELISA (d)
Citations:
7
1904,00 zł
Cena katalogowa2240,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SPA-27, monoclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct ELISA: 1:80,000-1:160,000
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Białko A jest białkiem związanym ze ścianą komórkową wyizolowanym ze szczepu Staphylococcus aureus Cowan 1. Białko o masie 42 kDa składa się z pojedynczego łańcucha polipeptydowego. Białko A posiada specyficzne powinowactwo do regionu Fc wielu immunoglobulin ssaków, takich jak ludzkie, królicze i świnki morskiej IgG, a zatem jest uważane za uniwersalny odczynnik w biochemii i immunologii. Przeciwciała przeciwko białku A zostały wyprodukowane u królików, świnek morskich, kurcząt i myszy. Chromatografia powinowactwa białka A została osiągnięta w celu oczyszczenia immmunoglobulin. Monoklonalne przeciwciało przeciwko białku A (izotyp IgG1 myszy) pochodzi z hybrydomy wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów immunizowanej myszy.
Immunogen
protein A from Cowan I strain of Staphy­lococcus aureus.
Application
Monoklonalne przeciwciało przeciwko biotynie białka A wytwarzane u myszy może być stosowane w testach ELISA w rozcieńczeniu roboczym 1:80 000 - 1:160 000.
Biochem/physiol Actions
Białko A jest białkiem wiążącym immunoglobuliny obecnym na powierzchni Staphylococcus aureus i jest również wydzielane do środowiska zewnątrzkomórkowego. Wiąże region Fc Igs i region Fab receptorów komórek B. Sprzężenie biotyny z monoklonalnym przeciwciałem anty-białkowym A pozwala na wiązanie różnych znaczników, takich jak awidyna lub streptawidyna.
Specific for Protein A and shows no cross-reactivity with Protein G. Reacts with free Protein A or IgG bound Protein A and does not interfere with the Fc binding activity of Protein A.
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% inaktywowanej albuminy surowicy bydlęcej i 15 mM azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania roztwór można zamrozić w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem roztwór należy oczyścić przez odwirowanie.
Przygotowany przez koniugację estru N-hydroksysukcynoimidowego biotynoamidokapronianu z frakcjonowanym monoklonalnym anty-białkiem A.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B1531B3398SAB4200745
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
SPA-27, monoclonal
clone
PT-66, monoclonal
clone
HP-6014, monoclonal
clone
SPA-27, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
conjugate
biotin conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antibodies for Immunohistochemistry
Immunohistochemistry: Basics and Methods (2009)
Evaluation of indirect enzyme-linked immunosorbent assays and IgG avidity assays using a protein A-peroxidase conjugate for serological distinction between Brucella abortus S19-vaccinated and-infected cows
Pajuaba ACAM, et al.
Clinical and Vaccine Immunology : CVI, 17(4), 588-595 (2010)
Single-domain protein A-engineered magnetic nanoparticles: toward a universal strategy to site-specific labeling of antibodies for targeted detection of tumor cells
Mazzucchelli S, et al.
ACS Nano, 4(10), 5693-5702 (2010)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B3150-.2ML04061837856327
B3150-.5ML04061833427422