Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 393,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
249-004-6
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Bumetanide, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
originator
Roche
SMILES string
CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(N)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
InChI key
MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of Na+/K+/Cl- cotransporter.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form powder |
| assay ≥98% | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| originator Roche | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... SLC12A1(6557) | Gene Information human ... SLC12A1(6557) | Gene Information human ... SLC12A1(6557) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bumetanide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?