Przejdź do
B2432
8-Bromoadenosine-3′,5′-cyclic monophosphorothioate, Rp-isomer
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
Rp-8-Br-cAMPS
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10BrN5O5PSNa
Masa cząsteczkowa:
446.15
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41106305
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
packaging
vial of 5 μmol
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Competitive inhibitor of cyclic AMP-dependent protein kinase A (PKA) type I and II. Membrane-permeable analog of the cAMP inhibitor Rp-cAMPS (Prod. No. A-165).
Features and Benefits
This compound is featured on the PKA & PKG page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B2432-1VL04061838168801