Przejdź do
B2377
N-Bromoacetamide
powder
Synonim(y):
NBA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
1904,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONHBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.96
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-181-0
Beilstein/REAXYS Number:
969346
MDL number:
1904,00 zł
Cena katalogowa2240,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
105 °C
solubility
water: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NBr
InChI
1S/C2H4BrNO/c1-2(5)4-3/h1H3,(H,4,5)
InChI key
VBTQNRFWXBXZQR-UHFFFAOYSA-N
Application
Abolishes the rapid inactivation of membrane sodium- and potassium-ion channels.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B3131D0627B81255
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 100 mg/mL
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
mp
105 °C
mp
-
mp
-
mp
175-180 °C (dec.) (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B2377-50G04061833426746