Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2420,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~150 kDa
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using RIPA extract (0.5 mg) of human HeLa cells, indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human MCF-7 cells, microarray: suitable, western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of MCF-7 human breast carcinoma cells
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BRIP1(83990)
mouse ... Brip1(237911)
rat ... Brip1(360588)
General description
Immunogen
Application
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- western blotting
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-BACH1 antibody produced in rabbit
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B1310-200UL | 04061837768262 |