Przejdź do
B0174
AccuTaq LA 10× Buffer
10X Buffer for long and accurate PCR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106306
Aby zapytać o ten produkt B0174, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
packaging
vial of 0.5 mL
concentration
10 ×
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
General description
AccuTaq LA 10X buffer is optimized for enhanced amplification of complex templates, when using AccuTaq long and accurate (LA) DNA polymerase.
Application
AccuTaq LA 10× Buffer has been used:
  • in PCR reaction mixture for the amplification of human BRCA1 gene.[1]
  • as a component of the PCR mix for the amplification of the genomic DNA from Triticum aestivum[2]
  • as a component of the PCR mix for the reverse transcription of RNA from foot and mouth disease virus (FMDV)[3]
Legal Information
AccuTaq is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
REDAccuTaq LA protocol offers high-fidelity amplification of long PCR fragments with direct gel loading capability.
Protokół REDAccuTaq LA oferuje wysoką wierność amplifikacji długich fragmentów PCR z możliwością bezpośredniego ładowania żelu.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B0174-.5ML04061838121363
B0174-5ML04061837031991