Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3220,00 zł
material
clear
sterility
non-sterile
feature
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter: no, graduation
manufacturer/tradename
Axygen Inc TR-222-C-L, Corning
packaging
pkg of 20x1000tips/cs
size
200 μL
volume
200 μL
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature DNA free, barrier: no, filter: no, RNase free, graduation, endotoxin free | feature DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter: no, graduation | feature - | feature - |
| manufacturer/tradename Corning, Axygen Inc TR-222-C-L | manufacturer/tradename Axygen Inc TR-222-C-L-R, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc TR-222-C-L-STK-S, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc TR-222-C-L-STK, Corning |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility - |
| volume 200 μL | volume 200 μL | volume 200 μL | volume 200 μL |
| material clear | material clear | material - | material - |
| packaging pkg of 20x1000tips/cs | packaging pkg of 5x960tips/cs | packaging pkg of 5x960tips/cs | packaging pkg of 5x960tips/cs |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAXYMum Recovery® pipette reference tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?