Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1440,00 zł
biological source
rabbit
antibody form
Ig fraction of antiserum
clone
monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
General description
Physical form
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
W sprawie serwisu technicznego prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: [email protected]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone monoclonal | clone monoclonal | clone polyclonal | clone EP109, monoclonal |
| antibody form Ig fraction of antiserum | antibody form Ig fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form Ig fraction of antiserum |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution |
| technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200 | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200 | technique(s) immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:500-1:1000 | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500 (concentrated) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prostein (P501S, SLC45A3) (EP381)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AC-0335A | 04061838509024 |