Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2910,00 zł 2473,50 zł |
Informacje o tej pozycji
2473,50 zł
Cena katalogowa2910,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
11G5, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~30 kDa
species reactivity
Xenopus, human
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extract of HeLa cells
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... THOC4(10189)
General description
Immunogen
Application
Western Blotting (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity Xenopus, human | species reactivity human, hamster, monkey, rat, bovine, mouse, canine | species reactivity bovine, newt, chicken, human, monkey, mouse | species reactivity human, monkey |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone 11G5, monoclonal | clone 9H10, monoclonal | clone 4D11, monoclonal | clone 3G6, monoclonal |
| Gene Information human ... THOC4(10189) | Gene Information human ... HNRNPA1(3178) | Gene Information human ... HNRNPL(3191) | Gene Information human ... HNRNPU(3192) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified from hybridoma cell culture |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A9979-200UL | 04061838102409 |