Informacje o tej pozycji
biological source
chicken gizzard
assay
~80% α-actinin basis (SDS-PAGE)
form
ammonium sulfate suspension
mol wt
100 kDa
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... ACTN2(396263), ACTN4(396024), RCJMB04_23c5(373918)
human ... ACTN1(87)
mouse ... ACTN1(109711)
rat ... ACTN1(81634)
General description
Application
- as an antigen to coat plates for the capture of anti-actinin antibody using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) from tumor cell line clones[2]
- in in vitro motility experiments to test its effect on actin filament movement[3]
- to coat cantilevers for strengthening fluorescently labeled actin filaments in force measurement studies[4]
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Preparation Note
Prepared using a modification of the procedure of Neidel, J.E. and Cuatrecasas, P., Biochem. Biophys. Res. Commun., 91, 152 (1979).
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A9776-1MG | 04061826671085 |
| A9776-500UG | 04061833228470 |
| A9776-5MG | 04061833267615 |