Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2650,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct ELISA: 1:2,000, dot blot: 1:10,000 (chemiluminescent)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| technique(s) direct ELISA: 1:2,000, dot blot: 1:10,000 (chemiluminescent) | technique(s) direct ELISA: 1:10,000 | technique(s) direct ELISA: 1:40,000, dot blot: 1:100,000 (chemiluminescent), immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 | technique(s) direct ELISA: 1:30,000, dot blot: 1:80,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A9667-2ML | 04061837514722 |