Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 625,00 zł |
Informacje o tej pozycji
625,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
ethanol solution
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C28H41NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-28(32)29-23-22-25-20-21-26(30)27(31)24-25/h6-7,9-10,12-13,15-16,20-21,24,30-31H,2-5,8,11,14,17-19,22-23H2,1H3,(H,29,32)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
MVVPIAAVGAWJNQ-DOFZRALJSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >99% (TLC) |
| form ethanol solution | form ethanol solution (5 mg/ml) | form solution | form methanol solution |
| drug control regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada | drug control regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada | drug control regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada | drug control - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A8848-5MG | 04061833400852 |