Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
EC Number:
221-521-1
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1723525
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (TLC)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.NC(CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?