Przejdź do
A8227
AH23848 hemicalcium salt
≥90% (HPLC), powder
Synonim(y):
(4Z)-7-[(rel-1S,2S,5R)-5-((1,1′-Biphenyl-4-yl)methoxy)-2-(4-morpholinyl)-3-oxocyclopentyl]- 4-heptenoic acid hemicalcium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3400,00 zł
2890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H34NO5 · 0.5 Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear, H2O: insoluble
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C[C@@H](OCC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)[C@H]3CC/C=C\CCC(O[Ca]OC(CC/C=C\CC[C@@H]4[C@H](OCC5=CC=C(C6=CC=CC=C6)C=C5)CC([C@H]4N7CCOCC7)=O)=O)=O)[C@H]3N8CCOCC8
InChI
1S/2C29H35NO5.Ca/c2*31-26-20-27(35-21-22-12-14-24(15-13-22)23-8-4-3-5-9-23)25(10-6-1-2-7-11-28(32)33)29(26)30-16-18-34-19-17-30;/h2*1-5,8-9,12-15,25,27,29H,6-7,10-11,16-21H2,(H,32,33);/q;;+2/p-2/b2*2-1-;/t2*25-,27-,29+;/m11./s1
InChI key
JDEBIDDIERGZQY-XVFRBOAOSA-L
Application
AH23848 has been used as an prostaglandin E2 receptor 4 (EP4) receptor antagonist to study its effect on cAMP accumulation in monocrotaline (MCT28d) rat pulmonary arterial smooth muscle cells (PASMCs) and human T cell enriched peripheral blood mononuclear cells (PBMC). It has also been used to study its effect on the expressions of collagen-I, metalloproteinase (MMP-1), MMP-3, and EP4 gene expression in human tendon fibroblasts following interleukin (IL)-1β treatment.
Biochem/physiol Actions
EP4 prostanoid receptor antagonist with TP blocking activity.
AH23848 regulates nitric oxide (NO) production and reduces endogenous cAMP accumulation. This is carried out by declination of inducible nitric oxide synthase (iNOS) gene expression and acceleration of iNOS protein degradation in glomerular mesangial cells.
Features and Benefits
This compound is featured on the Prostanoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1380I2536G5044
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
H2O: ~16 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
color
off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
EP4 receptor regulates collagen type-I, MMP-1, and MMP-3 gene expression in human tendon fibroblasts in response to IL-1$\beta$ treatment
Thampatty BP, et al.
Gene, 386(1-2), 154-161 (2007)
Role of the prostanoid EP4 receptor in iloprost-mediated vasodilatation in pulmonary hypertension
Lai YJ, et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 178(2), 188-196 (2008)
Lipoic acid stimulates cAMP production in T lymphocytes and NK cells
Schillace RV, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 354(1), 259-264 (2007)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A8227-5MG04061832784304
A8227-25MG04061832784298