Przejdź do
A8076
Monoklonalna anty-fosfoseryna-agaroza
clone PSR-45, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Phosphoserine, Phospho Ser, Phospho serine, Phospho−Ser, Phospho−serine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.44
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
agarose conjugate
Clone:
PSR-45, monoclonal
Application:
IP
Citations:
7
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
agarose conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
PSR-45, monoclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Monoklonalna anty-fosfoseryna (izotyp IgG1 myszy) pochodzi z hybrydomy wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów immunizowanej myszy.
Immunogen
phosphoserine conjugated to Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Application
Monoklonalne przeciwciało przeciw fosfoserynie - agaroza może być stosowane do immunoprecypitacji lub oczyszczania metodą powinowactwa immunologicznego fosfoprotein serynowych. Przeciwciało może być stosowane do lokalizacji niektórych białek zawierających fosfoserynę przy użyciu metody immunoblottingu.
Biochem/physiol Actions
Odwracalna fosforylacja białek jest ważną modyfikacją potranslacyjną, która odgrywa rolę regulacyjną w ekspresji większości białek w komórkach. Odwracalna fosforylacja na wielu resztach seryny, tyrozyny i treoniny pośredniczy w wielu szlakach sygnałowych zarówno w komórkach prokariotycznych, jak i eukariotycznych. Białka komórkowe z fosforylowaną seryną zwiększają się wielokrotnie poprzez aktywację kinaz serynowych. Większość systemów receptorów mitogennych, takich jak EGF, PDGF, receptory insuliny, zawiera domeny kinazy serynowej/treoninowej/tyrozynowej, które ulegają autofosforylacji, gdy receptory wiążą się z odpowiednimi ligandami. Kompleks receptora antygenu komórek T lub receptory niektórych hemopoetycznych czynników wzrostu mogą stymulować te kinazy związane z fosforylacją,3 a komórki transformowane przez wirusowe onkogeny zawierają podwyższone poziomy fosforylowanych tyr/ser/thr.
Monoklonalna anty-fosfoseryna może być stosowana do identyfikacji białek zawierających fosforylowaną serynę zarówno w postaci wolnego aminokwasu, jak i po skoniugowaniu z nośnikami, takimi jak BSA lub KLH. Nie reaguje z niefosforylowaną seryną, fosforylowaną tyrozyną lub treoniną, AMP lub ATP.
By ELISA and dot blot, the antibody reacts specifically with phosphorylated serine, both as free amino acid or conjugated to carriers such as BSA or KLH. No cross-reactivity is observed with non-phosphorylated serine, phosphothreonine, phosphotyrosine, AMP or ATP. This antibody has been used in immunoblotting for the localization of some phosphoserine-containing proteins. Certain proteins known to contain phosphorylated serine may not be recognized by this antibody due to steric hindrance of the recognition site.
Physical form
Suspension in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P3430A1806P3555
clone
PSR-45, monoclonal
clone
PSR-45, monoclonal
clone
PT-66, monoclonal
clone
PTR-8, monoclonal
conjugate
agarose conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
agarose conjugate
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Modyfikacje białek są kluczowe dla badania chorób. Metody analizy są kluczowe.
Protein modifications are crucial for disease study. Analysis methods are key.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A8076-1ML04061838160904
A8076-.5ML04061838160898