Przejdź do
A7926
Azlocillin sodium salt
Synonim(y):
D-α-([Imidazolidin-2-on-1-yl]carbonylamino)benzylpenicillin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H22N5O6SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
483.47
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51282412
EC Number:
253-347-7
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt A7926, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)N3CCNC3=O)c4ccccc4)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C20H23N5O6S.Na/c1-20(2)13(17(28)29)25-15(27)12(16(25)32-20)22-14(26)11(10-6-4-3-5-7-10)23-19(31)24-9-8-21-18(24)30;/h3-7,11-13,16H,8-9H2,1-2H3,(H,21,30)(H,22,26)(H,23,31)(H,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12-,13+,16-;/m1./s1
InChI key
UVOCNBWUHNCKJM-XFAPPKAWSA-M
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Azlocillin is often used against <l>Pseudomonas aeruginosa </l>and has been used to develop novel antibiotic quantitation techniques [1].
Biochem/physiol Actions
Azlocillin is a semisynthetic penicillin and a β-lactam antibiotic. It acts by inhibition of penicillin-binding protein (PBP)-dependent bacterial cell wall synthesis.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)