Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1250,00 zł
biological source
human
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
average mol wt 6.6 kDa
technique(s)
inhibition assay: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APOC1(341)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human plasma |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥85% (SDS-PAGE) |
| technique(s) inhibition assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Lipoproteiny pakują cholesterol do transportu w osoczu, co jest niezbędne do transportu lipidów i funkcjonowania komórek w organizmie.
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A7785-100UG | 04061833054727 |