Przejdź do
A7437
Acetate Kinase from Escherichia coli
lyophilized powder, ≥150 units/mg protein (biuret)
Synonim(y):
ATP:Acetate phosphotransferase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
824,00 zł
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
≥150 units/mg protein (biuret)
824,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
composition
Protein, 5.0-20.0%
UniProt accession no.
foreign activity
adenosine triphosphatase and NADH oxidase ≤0.01%
storage temp.
−20°C
Gene Information
Escherichia coli K12 ... ackA(946775)
General description
Acetate kinase belongs to acetate and sugar kinase/Hsc70/actin (ASKHA) structural superfamily.[1] It exists as a dimer and has nucleotide binding site in the cleft between N and C-terminal domain.
Application
Acetate kinase is used to phosphorylate acetate to acetyl phosphate. Acetate Kinase from Escherichia coli has been used as part of an ATP-regenerating system to study the kinetics of agonist-stimulated transphosphatidylation [2].
Acetate Kinase from Escherichia coli has been used in assessing acetate kinase activity during the fermatation process of Gluconacetobacter xylinus and in kinetic modeling and steady state studies.
Biochem/physiol Actions
Acetate kinase plays an important role in glycolysis. Acetate kinase phosphorylates acetate in the presence of ATP and a divalent cation, which ultimately results in the production of acetyl-CoA [3]. Acetate kinase is also involved in the metabolism of propanoate, pyruvate and taurine.
Involved in the metabolism of propanoate, pyruvate and taurine
Physical form
Lyophilized powder containing trehalose with small amounts of potassium phosphate, magnesium chloride, and dithiothreitol
Other Notes
One unit will phosphorylate 1.0 μmole of acetate to acetyl phosphate per min at pH 7.6 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G4509G1270G6278
Gene Information
Escherichia coli K12 ... ackA(946775)
Gene Information
-
Gene Information
Escherichia coli K12 ... glnA(948370)
Gene Information
-
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
specific activity
40-100 units/mg protein
specific activity
400-2,000 units/mg protein
specific activity
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
UniProt accession no.
P0A6A3
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P0A9C5
UniProt accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A7437-1KU04061832921235
A7437-250UN04061832921259