Przejdź do
A7410
Amiloride hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder, T-type calcium channel blocker
Synonim(y):
N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
441,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
1215,50 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8ClN7O · HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.09 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
441,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Amiloride hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, White to Yellow and Faint Green to Green and Yellow-Green
mp
285-288 °C (dec.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, hazy (Very Faint Yellow to Dark Yellow and Very Faint Green-Yellow to Dark Green-Yellow and Very Faint Brown-Yellow to Dark Brown-Yellow)
originator
Perrigo
storage temp.
room temp
SMILES string
O.Cl.NC(=N)NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C6H8ClN7O.ClH.H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;1H2
InChI key
WDZJJRLYFQNCQL-UHFFFAOYSA-N
Application
Amiloride is a selective T-type calcium channel blocker, an epithelial sodium channel blocker and a selective inhibitor of urokinase plasminogen activator (uPA). Amiloride has been used in a study to develop an alternative treatment for constipation.
Biochem/physiol Actions
Selective T-type Ca2+ and epithelial sodium channel blocker
Selective T-type calcium channel blocker and blocker of epithelial sodium channel. Selective inhibitor of urokinase plasminogen activator (uPA).
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acid-Sensing (Proton-gated) Ion Channels (ASICs) and Imidazoline Binding Sites pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Perrigo. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Disclaimer
Protect from light.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4562B2417SML0460
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
H2O: 50 mg/mL, hazy (Very Faint Yellow to Dark Yellow and Very Faint Green-Yellow to Dark Green-Yellow and Very Faint Brown-Yellow to Dark Brown-Yellow)
solubility
-
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
originator
Perrigo
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)