Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2260,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
A6/2/2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~50 kDa
species reactivity
human
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: 2-4 μg/mL using G361 total cell extract
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TFAP2A(7020)
General description
Immunogen
Application
- immunofluorescence staining[1]
- immunoblotting
- immunohistochemistry
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... TFAP2A(7020) | Gene Information human ... TFAP2A(7020) | Gene Information human ... ACTR2(10097) | Gene Information human ... TFAP2A(7020) |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| clone A6/2/2, monoclonal | clone polyclonal | clone FMS96, monoclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity mouse, human, rat, canine | species reactivity rat, human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A7107-100UL | 04061837768231 |