Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2880,00 zł
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
14.4 kDa
packaging
pkg of 50 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ANG(283)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source synthetic | biological source human |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant - | recombinant expressed in E. coli |
| assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥93% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC and SDS-PAGE) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?