Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł 867,00 zł | |
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H26N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.38
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
867,00 zł
Cena katalogowa1020,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Acetyl-Lys-D-Ala-D-Ala, ≥95% (HPLC)
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCCCN)NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H26N4O5/c1-8(12(20)17-9(2)14(22)23)16-13(21)11(18-10(3)19)6-4-5-7-15/h8-9,11H,4-7,15H2,1-3H3,(H,16,21)(H,17,20)(H,18,19)(H,22,23)
InChI key
GMSXMADYKTYBCP-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for carboxypeptidase G and DD from Streptomyces albus.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| solubility water: 10 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility methanol: 50 mg | solubility water: 1 mg/mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
The structure of an asymmetric dimer relevant to the mode of action of the glycopeptide antibiotics.
P Groves et al.
Structure (London, England : 1993), 2(8), 747-754 (1994-08-15)
Glycopeptide antibiotics of the vancomycin group are of crucial clinical importance in the treatment of methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA)--the often lethal 'super-bug'--characterized by its resistance to a wide range of antibiotics in common use. The antibiotics exert their physiological
D H Williams et al.
Science (New York, N.Y.), 280(5364), 711-714 (1998-05-23)
The cooperativity between binding of cell wall precursor analogs (ligands) to and antibiotic dimerization of the clinically important vancomycin group antibiotics was investigated by nuclear magnetic resonance. When dimerization was weak in the absence of a ligand, the increase in
L Varetto et al.
European journal of biochemistry, 162(3), 525-531 (1987-02-02)
Titration of the active-site serine DD-peptidase of Streptomyces R61 shows that formation of acyl enzyme during hydrolysis of the substrate Ac2-L-Lys-D-Ala-D-Ala and enzyme inactivation by the beta-lactam compounds benzylpenicillin, N-acetylampicillin and ampicillin relies on the acidic form of an enzyme's
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A6950-50MG | 04061832904177 |
| A6950-10MG | 04061832904160 |