Przejdź do
A6435
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
BioReagent, suitable for insect cell culture
Synonim(y):
Alum, Potassium alum, Potassium aluminum sulfate dodecahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
265,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
AlK(SO4)2 · 12H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.39
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
233-141-3
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
mp
92 °C (lit.)
density
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI key
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Application
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate has been used as an adjuvant of ovalbumin to induce anaphylaxis in mice.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
237086A72101.01047
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
assay
≥98%
assay
≥98%, 98.0-102.0% (ACS specification)
assay
≥98.0%
assay
99.0-100.5% (complexometric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
mp
92 °C (lit.)
mp
92 °C (lit.)
mp
92 °C (lit.)
mp
92.5 °C
density
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.75 g/cm3 at 20 °C
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Epinephrine inhibits vascular hyperpermeability during platelet-activating factor-or ovalbumin-induced anaphylaxis
Ma, X, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7(83), 52762-52771 (2017)
Aaron S Schwartz-Duval et al.
Nature communications, 11(1), 4530-4530 (2020-09-12)
Various cancer cells have been demonstrated to have the capacity to form plasmonic gold nanoparticles when chloroauric acid is introduced to their cellular microenvironment. But their biomedical applications are limited, particularly considering the millimolar concentrations and longer incubation period of
Upasana Ray et al.
Science translational medicine, 7(306), 306ra151-306ra151 (2015-09-25)
JC polyomavirus (JCV) persistently infects the urinary tract of most adults. Under conditions of immune impairment, JCV causes an opportunistic brain disease, progressive multifocal leukoencephalopathy (PML). JCV strains found in the cerebrospinal fluid of PML patients contain distinctive mutations in
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A6435-100G04061833382271