Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.05 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1770,00 zł
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
rat, human
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot (chemiluminescent): 1:400-1:800
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AQP1(358)
rat ... Aqp1(25240)
General description
Immunogen
Application
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum |
| Gene Information human ... AQP1(358) | Gene Information human ... AQP4(361) | Gene Information mouse ... Aqp5(11830) | Gene Information human ... AQP2(359) |
| technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot (chemiluminescent): 1:400-1:800 | technique(s) flow cytometry: suitable (indirect), immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: 1:200-1:500 using mouse salivary gland and rat lung | technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: 1:200-1:1000 using using Rat Kidney membranes |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A5560-.05ML | 04061838168375 |
| A5560-.2ML | 04061838168399 |