Przejdź do
A5472
Formalin Free Tissue Fixative
greener alternative
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 gal
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
colorless
density
1.044 g/cm3
application(s)
hematology
histology
greener alternative category
storage temp.
room temp
Application
A formalin-free tissue fixative that is a less toxic alternative to formalin. Performs well with PCR, in-situ hybridization and immunohistological staining.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of formalin for tissue processing.
Other Notes
Alcoholic solution with hydroxylated compounds. The product is ready to use and requires no dilution or preparation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H2904HT5012HT501320
color
colorless
color
colorless
color
colorless
color
colorless
form
solution
form
-
form
-
form
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
density
1.044 g/cm3
density
-
density
1.080 g/cm3
density
1.080 g/cm3
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
-
sustainability
-
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
118.0 °F
flash_point_c
47.8 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)