Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H16N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.22
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
NOC-5, ≥90%
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)N(CCCN)\[N+]([O-])=N\O
InChI
1S/C6H16N4O2/c1-6(2)9(5-3-4-7)10(12)8-11/h6,11H,3-5,7H2,1-2H3/b10-8-
InChI key
MTIRIKBRVALRPJ-NTMALXAHSA-N
Application
Releases nitric oxide spontaneously in a rate-controlled manner; half life in solution = 93 min.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NOC-5
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Self-react. C
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A5456-10MG | 04061833375907 |