Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 849,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2710,00 zł | |
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 210,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 15 380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
849,00 zł
biological source
Porcine brain
Quality Level
assay
≥85%
form
powder
mol wt
662.44 g/mol
concentration
≤100% (3-acetylpyridine-adenine dinucleotide)
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
λmax
259-260 nm
fluorescence
λem 15.2- 17.2 (dry basis at pH 7.0)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C22H28N6O14P2/c1-10(29)11-3-2-4-27(5-11)21-17(32)15(30)12(40-21)6-38-43(34,35)42-44(36,37)39-7-13-16(31)18(33)22(41-13)28-9-26-14-19(23)24-8-25-20(14)28/h2-5,8-9,12-13,15-18,21-22,30-33H,6-7H2,1H3,(H3-,23,24,25,34,35,36,37)/t12-,13-,15-,16-,17-,18-,21-,22-/m1/s1
InChI key
KPVQNXLUPNWQHM-RBEMOOQDSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Porcine brain | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source synthetic | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥85% | assay ≥95% | assay ≥99% | assay ≥99% |
| form powder | form powder | form powder | form crystalline powder |
| color white to off-white | color - | color white to off-white | color white |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility 0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A5251-100MG | 04061833375594 |
| A5251-500MG | 04061833287286 |
| A5251-1G | 04061833375600 |
| A5251-25MG | 04061833375617 |