Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3140,00 zł 2669,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Form:
solid
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in NSO cells
2669,00 zł
Cena katalogowa3140,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in NSO cells
Quality Level
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ANGPT1(284)
Biochem/physiol Actions
Ang-1 is a ligand with affinity to the Tie-2 receptor tyrosine kinase, which is expressed in early hematopoietic and endothelial cells. Both Ang-1 and Tie-2 play critical roles in embryonic angiogenesis as well as adult vascular integrity.
Ligand with affinity to the Tie-2 receptor tyrosine kinase. Both Ang-1 and Tie-2 play critical roles in embryonic angiogenesis as well as adult vascular integrity.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in 50 mM Tris and 0.5 M sodium chloride, pH 6.5, containing 50 μg bovine serum albumin per 1 μg of cytokine.
Analysis Note
The biological activity is measured by its ability to inhibit serum deprivation induced apoptosis in HUVE cells.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in NSO cells | recombinant expressed in HeLa cells | recombinant - | recombinant expressed in NSO cells |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay >97% (SDS-PAGE) |
| form solid | form lyophilized | form - | form lyophilized powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... ANGPT1(284) | Gene Information human ... ANGPT1(284) | Gene Information human ... ANGPT1(284) | Gene Information human ... ANGPT2(285) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A5226-25UG | 04061833380208 |