Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł | |
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2190,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
BM-75.2, monoclonal
mol wt
antigen 100 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
mouse, bovine, human, chicken
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured chicken fibroblasts, microarray: suitable, western blot: suitable
isotype
IgM
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTN1(87)
mouse ... Actn1(109711)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse, bovine, human, chicken | species reactivity human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake | species reactivity mouse, human, frog, pig, feline, chicken, hamster, canine, bovine, fish, snake, rabbit, sheep, goat, rat, lizard | species reactivity sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... ACTN1(87) | Gene Information human ... ACTA2(59) | Gene Information human ... ACTN2(88) | Gene Information human ... ACTB(60) |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid |
| clone BM-75.2, monoclonal | clone 1A4, monoclonal | clone EA-53, monoclonal | clone AC-15, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoclonal Anti-α-Actinin antibody produced in mouse
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A5044-100UL | 04061837718861 |
| A5044-.2ML | 04061837718854 |