Przejdź do
A4847
Alsterpaullone
≥98% (HPLC), GSK-3β and CDK5/p25 inhibitor, powder
Synonim(y):
9-Nitro-7,12-dihydroindolo-[3,2-d][1]benzazepin-6(5)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
733,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H11N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
733,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Alsterpaullone, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow to brown
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2[nH]c-3c(CC(=O)Nc4ccccc-34)c2c1
InChI
1S/C16H11N3O3/c20-15-8-12-11-7-9(19(21)22)5-6-14(11)18-16(12)10-3-1-2-4-13(10)17-15/h1-7,18H,8H2,(H,17,20)
InChI key
OLUKILHGKRVDCT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Gsk3b(84027)
Application
Alsterpaullone inhibits GSK-3β, CDK5/p25, and CDK1/cyclin B. Alsterpaullone has also been studied as an antimanic therapeutic for the acute manic phase of bipolar disorder.
Alsterpaullone has been used to stabilize β-catenin.
Biochem/physiol Actions
Potent and selective inhibitor of GSK-3β and CDK5/p25; potent inhibitor of CDK1/cyclin B (IC50 = 0.035 μM).
Alsterpaullone (ALP) is a cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor. It is considered as a therapeutic agent for group 3 medulloblastomas. Alsterpaullone modulates the progression of cell cycle. It can arrest cell cycle and stimulate the apoptosis of cancer cells by activating caspase-9 through perturbation of mitochondrial membrane potential.
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs and GSK-3 pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
126870SML0818W4016
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alsterpaullone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A4847-1MG04061826128671