Przejdź do
A4723
Amyloid β-Protein Fragment 17-28
≥90% (HPLC), lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥90% (HPLC)
Mol wt:
1324
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
1324
composition
Peptide content, ≥70%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
Application
Aβ fragment used to study aggregation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4848A5080A2326
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥87% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
mol wt
1324
mol wt
2393
mol wt
-
mol wt
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Inouye et al.
Biophysical journal, 64(2), 502-519 (1993-02-01)
To elucidate the relation between amyloid fibril formation in Alzheimer disease and the primary structure of the beta/A4 protein, which is the major component of the amyloid, we have been investigating the ability of peptides sharing sequences with beta/A4 to
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A4723-1MG04061826670965