Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 150 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2750,00 zł
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
antigen 100 kDa
species reactivity
human, rat
technique(s)
dot blot: 1:1000, western blot: 1:1,000 using rat brain extracts
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pSer845)
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
rat ... Gria1(50592)
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate Atto 488 conjugate | conjugate Allophycocyanin conjugate |
| Gene Information human ... GRIA1(2890) | Gene Information human ... GRIA1(2890) | Gene Information rat ... Gria1(50592) | Gene Information rat ... Gria1(50592) |
| mol wt antigen 100 kDa | mol wt antigen 100 kDa | mol wt antigen predicted mol wt 100 kDa | mol wt antigen predicted mol wt 100 kDa |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A4477-100UL | 04061835805136 |
| A4477-150UL | 04061837829796 |