Przejdź do
A4316
Anantin from Streptomyces coerulescens
≥90% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C90H111N21O24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1870.97
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Competitive antagonist at atrial natriuretic peptide NPR-A receptors.
Other Notes
A cyclic peptide
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)