Przejdź do
A4308
Autocamtide 2-related inhibitory peptide
≥97% (HPLC), lyophilized powder
Synonim(y):
[Ala9]-Autocamtide 2, AIP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C64H116N22O19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1497.74
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
1020,00 zł
Cena katalogowa1200,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
~_1.5 kDa
composition
Peptide content, ≥70%
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](CC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)CC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C65H114N20O21/c1-32(2)28-46(63(105)106)85-54(96)36(7)78-62(104)45(31-52(93)94)84-56(98)38(33(3)4)30-47(86)34(5)76-59(101)43(19-22-50(89)90)81-55(97)37(18-21-49(69)88)29-48(87)40(16-12-26-74-64(70)71)79-60(102)42(17-13-27-75-65(72)73)83-61(103)44(20-23-51(91)92)80-53(95)35(6)77-58(100)41(15-9-11-25-67)82-57(99)39(68)14-8-10-24-66/h32-46H,8-31,66-68H2,1-7H3,(H2,69,88)(H,76,101)(H,77,100)(H,78,104)(H,79,102)(H,80,95)(H,81,97)(H,82,99)(H,83,103)(H,84,98)(H,85,96)(H,89,90)(H,91,92)(H,93,94)(H,105,106)(H4,70,71,74)(H4,72,73,75)/t34-,35-,36-,37+,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-/m0/s1
InChI key
COEHZSYVSXUBHI-CYZNULJVSA-N
Application
Autocamtide 2-related inhibitory peptide has been used:
  • To inhibit calmodulin kinase II (CaMKII) action in virulent Theileria infected macrophages[1]
  • To study its influence on oxidative stress associated with neural cell death after hypoxia-ischemia, using neonatal hippocampal slice cultures
  • To quench the phosphorylation of recombinant synGA (GTPase-activating protein) induced by CaMKII
Biochem/physiol Actions
Potent inhibitor of calmodulin-depentent protein kinase II.
Calmodulin kinase II facilitates the calcium-dependent L-type calcium channels. Autocamtide 2-related inhibitory peptide action does not influence cAMP (cyclic adenosine monophosphate)-dependent protein kinase II, calmodulin-dependent protein kinase IV and protein kinase C. Increased expression of calmodulin kinase II is observed in structural heart disease, indicated by myocardial infarction. Thus, inhibition of calmodulin kinase II activity might serve as a protective effect against structural heart disease, as it is found to prevent cardiac hypertrophy, dilation and dysfunction.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C4926HPA026281HPA051785
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... CAMK2A(815), CAMK2B(816), CAMK2D(817)
mouse ... CAMK2A(12322), CAMK2B(12323), CAMK2D(108058)
rat ... CAMK2A(25400), CAMK2B(24245), CAMK2D(24246)
Gene Information
human ... CAMK2A(815), CAMK2B(816), CAMK2D(817), CAMK2G(818)
Gene Information
human ... CAMK2D(817)
Gene Information
human ... CAMK2A(817)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)