Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 474,00 zł | |
| 0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 862,00 zł | |
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
474,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
goat
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| technique(s) direct ELISA: 1:30,000, western blot: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50 | technique(s) direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000 | technique(s) direct ELISA: 1:7,000 | technique(s) direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100, western blot: 1:30,000-1:60,000 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity goat | species reactivity goat | species reactivity - | species reactivity - |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Goat IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in rabbit
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A4187-.5ML | 04061837514319 |
| A4187-.05ML | 04061835805068 |
| A4187-1ML | 04061837514326 |
| A4187-.25ML | 04061837514302 |