Merck
A3500
1-Acetoxycyclopentanecarbonitrile
liquid
Synonim(y):
1-Cyanocyclopentyl acetate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.18
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC1(CCCC1)C#N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)