Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1490,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
secondary antibodies
clone
GE-1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
technique(s)
direct ELISA: 1:6,000, dot blot: 1:1,000
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
- testy immunoblot
- bezpośredni test ELISA
- dot blot
Western Blotting (1 artykuł)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source goat |
| conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate |
| technique(s) direct ELISA: 1:6,000, dot blot: 1:1,000 | technique(s) direct ELISA: 1:50,000, dot blot: 1:80,000, immunohistochemistry: suitable, western blot (chemiluminescent): 1:80,000 | technique(s) direct ELISA: 1:35,000, dot blot: 1:20,000 using 20 ng of human IgM/dot, dot blot: 1:30,000 using 20 ng of human IgM/dot (chemiluminescence) | technique(s) direct ELISA: 1:55,000, dot blot: 1:40,000 (chemiluminescent), immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?