Przejdź do
A2793
Arg-Arg-Arg-Glu-Glu-Glu-Thr-Glu-Glu-Glu
lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
775,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H87N19O24
Masa cząsteczkowa:
1362.36
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
775,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C52H87N19O24/c1-23(72)39(48(93)69-30(11-17-36(79)80)45(90)67-29(10-16-35(77)78)46(91)70-32(49(94)95)13-19-38(83)84)71-47(92)31(12-18-37(81)82)68-44(89)28(9-15-34(75)76)66-43(88)27(8-14-33(73)74)65-42(87)26(7-4-22-62-52(58)59)64-41(86)25(6-3-21-61-51(56)57)63-40(85)24(53)5-2-20-60-50(54)55/h23-32,39,72H,2-22,53H2,1H3,(H,63,85)(H,64,86)(H,65,87)(H,66,88)(H,67,90)(H,68,89)(H,69,93)(H,70,91)(H,71,92)(H,73,74)(H,75,76)(H,77,78)(H,79,80)(H,81,82)(H,83,84)(H,94,95)(H4,54,55,60)(H4,56,57,61)(H4,58,59,62)/t23-,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31+,32+,39+/m1/s1
InChI key
FYEPIIASCNUBEH-MJBCRNAASA-N
Biochem/physiol Actions
Specific substrate for casein kinase II.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A5686G3640C6154
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... CSNK2A1(1457), CSNK2A2(1459), CSNK2B(1460)
mouse ... CSNK2A1(12995), CSNK2A2(13000), CSNK2B(13001)
rat ... CSNK2A1(116549), CSNK2B(81650)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Gene Information
-
Gene Information
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A2793-1MG04061826680018