Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1640,00 zł
biological source
Centella asiatica
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white
mp
325-330 °C (lit.)
solubility
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O5/c1-17-9-12-30(25(34)35)14-13-28(5)19(23(30)18(17)2)7-8-22-26(3)15-20(32)24(33)27(4,16-31)21(26)10-11-29(22,28)6/h7,17-18,20-24,31-33H,8-16H2,1-6H3,(H,34,35)/t17-,18+,20-,21-,22-,23+,24+,26+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI key
JXSVIVRDWWRQRT-UYDOISQJSA-N
General description
Application
- Anticancer agents
- Glycogen phosphorylase inhibitors
- Hepatoprotectants
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay 97% | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| biological source Centella asiatica | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) - | application(s) metabolomics |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Asiatic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?