Przejdź do
A2169
3′-Azido-3′-deoxythymidine
≥98% (HPLC), powder, reverse transcriptase inhibitor
Synonim(y):
AZT, Azidothymidine, ZDV, Zidovudine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
376,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6850,00 zł
5822,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3595791
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
376,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3′-Azido-3′-deoxythymidine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
113-115 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI key
HBOMLICNUCNMMY-XLPZGREQSA-N
Gene Information
human ... HIVE1(3095)
mouse ... Slc29a1(63959)
Application
3′-Azido-3′-deoxythymidine has been used as the reverse transcriptase inhibitor to inhibit the viral genome integration and as an antimicrobial agent to evaluate its anti-Salmonella activity.
Biochem/physiol Actions
Azidothymidine (AZT), a thymidine analogue, is a reverse transcriptase inhibitor against the HIV-1 virus. Azidothymidine has been shown to decrease CRISPR-mediated homology-directed repair (HDR) efficiency.
Reverse transcriptase inhibitor active against HIV-1 virus.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP8031724500PHR1292
Zidovudine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP803
Zidovudine
Zidovudine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1724500
Zidovudine
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
113-115 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Modulation of homology-directed repair (HDR) within the context of CRISPR-genome editing has led to the identification of small molecules that enhance CRISPR-mediated HDR efficiency in various cell types.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A2169-25MG04061833349694
A2169-250MG04061833349687
A2169-100MG04061833349670
A2169-1G04061826221044
Questions
  1. For the use of this product in cell culture, what would be the best conditions for making stock solutions. Solvent, concentration, filtering, storage temp etc.?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product has not been tested for cell culture applications. This compound is soluble at 50 mg/mL in water. For use in cell culture, the stock solution should be filter sterilized. Syringe filter product SLGVR33RS may be of interest. The pharmaceutical literature suggests that the stock solution is stable for 1 day at room temperature and 2 days if refrigerated.
      See the link below to a publication (page 3) regarding the stability of AZT in solution:
      https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/019910s041lbl.pdf