Przejdź do
A1935
Photobiotin acetate salt
For labeling DNA probes for hybridizations
Synonim(y):
Biotin {3-[3-(4-azido-2-nitroanilino)-N-methylpropylamino]propylamide} acetate salt, N-(4-Azido-2-nitrophenyl)-N′-(3-biotinylaminopropyl)-N′-methyl-1,3-propanediamine acetate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2560,00 zł
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H35N9O4S · C2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
593.70
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥95%
form
film or powder
solubility
H2O: 10 mg/mL (Stable for at least 5 months if kept frozen and protected from light.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CN(CCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12)CCCNc3ccc(cc3[N+]([O-])=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C23H35N9O4S.C2H4O2/c1-31(12-4-10-25-17-9-8-16(29-30-24)14-19(17)32(35)36)13-5-11-26-21(33)7-3-2-6-20-22-18(15-37-20)27-23(34)28-22;1-2(3)4/h8-9,14,18,20,22,25H,2-7,10-13,15H2,1H3,(H,26,33)(H2,27,28,34);1H3,(H,3,4)/t18-,20-,22-;/m0./s1
InChI key
FFBLNTOMOSLSQM-AYEYRVMASA-N
General description
Photobiotin acetate is made up of biotin, which is bound with the help of a charged linker arm to a photoreactive arylazide group.
Application
Photobiotin acetate salt has been used to label DNA probes to perform DNA−DNA hybridization to determine genomic relatedness.
Biochem/physiol Actions
Photobiotin is a photo-activatable analog of biotin used primarily for labeling DNA, RNA and proteins.[1] Probes prepared using photobiotin can detect target DNA as little as 0.5 pg.
Photobiotin acetate is capable of labeling single stranded DNA and linear or supercoiled double-stranded DNA.
Disclaimer
Light sensitive.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5989311427598910SML0739
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥95%
assay
≥90% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
solubility
H2O: 10 mg/mL (Stable for at least 5 months if kept frozen and protected from light.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
film or powder
form
solid
form
solution
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)