Przejdź do
A1900
Albumin, Monomer bovine
Monomer ≥97 %
Synonim(y):
Albumin powder, Bovine albumins
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
945,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.26
MDL number:
Biological source:
bovine
Assay:
≥97% (PAGE)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
SDS-PAGE: suitable
945,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥97% (PAGE)
form
lyophilized powder
composition
Monomer, ≥97%
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
The most abundant plasma protein in mammals is albumin. It is produced in the liver and transferred as a non-glycosylated protein into the plasma. This multifunctional protein can bind to ligands. [1]
Application
Albumin, Monomer bovine has been used as a:
  • molecular weight (MW) and polydispersion index (PDI) reference standard for the analysis of hyaluronic acid (HA)-based eye drops[2]
  • standard in multi-angle light scattering coupled with size exclusion chromatography (SEC-MALS) for calibration[3]
  • model protein to generate subvisible particles (SVPs) for flow imaging microscopy studies[4]
The binding properties of albumin can be used for a wide range of clinical, pharmaceutical, and biochemical applications.[1]
Biochem/physiol Actions
Albumin is the most important circulatory protein involved in the control of Ca2+ (and Mg2+) levels in mammals.[1]
Preparation Note
Isolated from albumin (A4503) as described for mercaptalbumin in Janatova, J., et al., J. Biol. Chem., 243, 3612 (1968).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8531B6917A8022
assay
≥97% (PAGE)
assay
-
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96%
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, gel permeation chromatography (GPC): suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable-98% using Agarose
technique(s)
ELISA: suitable, blocking: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)