Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł 858,50 zł | |
| 0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł | |
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C167H257N47O46
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3659.11
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
858,50 zł
Cena katalogowa1010,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic (organic)
Quality Level
sterility
non-sterile
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... POMC(5443)
Application
Adrenocorticotropic hormone fragment 7-38 human has been used as astandard in external calibration for mass spectrometry.[1]
Biochem/physiol Actions
Adrenocorticotropic hormone (ACTH) is a polypeptide hormone thatstimulates adrenocortical activity. It is produced by the prohormoneproopiomelanocortin (POMC), which is synthesized in the corticotroph andmelanotroph cells found in the intermediate and anterior lobe of the pituitarygland and the arcuate nucleus of the hypothalamus. ACTH is also synthesized inthe skin. It plays a role in controlling steroidogenesis in the adrenal glandand prevents reactive oxygen species (ROS)-induced cell toxicity. Higher levelsof ACTH lead to skin hyperpigmentation due to the hyperstimulation ofmelanocytes, characteristic of primary adrenal insufficiency (PAI). Deficiencyof ACTH synthesis, receptors, or signaling is associated with adrenalinsufficiency.
Other Notes
ACTH fragment that is a potent inhibitor of ACTH-stimulated adenylate cyclase.
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source human | biological source synthetic (organic) |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| Gene Information human ... POMC(5443) | Gene Information human ... POMC(5443) | Gene Information human ... POMC(5443) | Gene Information human ... POMC(5443) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
G Mazzocchi et al.
Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et metabolisme, 30(5), 241-243 (1998-07-11)
Vasoactive intestinal peptide (VIP) concentration-dependently enhanced corticosterone and cyclic-AMP release by dispersed rat inner adrenocortical cells. A VIP-receptor antagonist and the ACTH-receptor antagonist corticotropin-inhibiting peptide annulled both adrenocortical-cell responses to VIP, while the protein kinase (PKA) inhibitor H-89 blocked only
R L Shew et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 230(1), 1-6 (1984-07-01)
Synthetic bovine parathyroid hormone containing the 1-34 NH2 terminal amino acids [bPTH-(1-34)] is capable of inhibiting stimulated uterine contraction. The purpose of the present investigation is to determine whether the inhibitory action of bPTH-(1-34) is a direct action of the
A Markowska et al.
Cell and tissue research, 272(3), 439-445 (1993-06-01)
Within two weeks, hypophysectomy induced in rats a striking decrease in the level of circulating ACTH (the concentration of which was at the limit of sensitivity of our assay system), coupled with a net reduction in the plasma corticosterone concentration
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A1527-250UG | 04061832816012 |
| A1527-.5MG | 04061832815992 |
| A1527-1MG | 04061826278130 |
![[D-Lys16]-Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-24 human, rat trifluoroacetate salt ≥95% (HPLC), solid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/111/948/6ae01370-0886-41d7-80ba-1654b40c4b25/640/6ae01370-0886-41d7-80ba-1654b40c4b25.jpg)